Chlorure d'acétyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Acetyl chloride 1M in Dichloromethane
A0082-100G A0082-500G
TCIAA0082-100GEA 20.9 EUR InStock
TCIAA0082-100G TCIAA0082-500G
Chlorure d'acétyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acetyl chloride
Formule: C₂H₃ClO
MW: 78,5 g/mol
Point d'ébullition: 52°C
Point de fusion: –112°C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 5°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000719
Numéro CAS: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
ONU: 1717
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00085
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0240b98be12a9dd9a4b69a2b91f488ced54b0c9&vid=f0240b98be12a9dd9a4b69a2b91f488ced54b0c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité