m-Toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Aminotoluene, 3-Toluidine, 3-Methylaniline
T0298-25ML T0298-500ML
TCIAT0298-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAT0298-25ML TCIAT0298-500ML
m-Toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
m-Toluidine
Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 203°C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0,98444 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 86°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007808
Numéro CAS: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
ONU: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09536
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6e753bf6f27b453867b1daa903484c4e47b96f8&vid=c6e753bf6f27b453867b1daa903484c4e47b96f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité