3-Méthyl-2-pyridone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methyl-2-pyridinone, 2-Hydroxy-3-methylpyridine, 3-Methylpyridin-2(1H)-one
M1447-25G M1447-5G
TCIAM1447-25GEA 382 EUR InStock
TCIAM1447-25G TCIAM1447-5G
3-Méthyl-2-pyridone ≥98.0% (par GC)
3-Méthyl-2-pyridone
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039704
Numéro CAS: 1003-56-1
EINECS: 213-710-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ed86a75178756f43fc84d633bd450c9e3aa9757&vid=4ed86a75178756f43fc84d633bd450c9e3aa9757&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité