1-Phényl-2-propanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2-Hydroxypropyl)benzol, (±)-1-Phenyl-2-propanol, (±)-α-Methylphenethyl alcohol, Benzylmethylcarbinol
P0215-25G P0215-5G
TCIAP0215-25GEA 127 EUR InStock
TCIAP0215-25G TCIAP0215-5G
1-Phényl-2-propanol ≥98.0% (par GC)
1-Phényl-2-propanol
Formule: C₆H₅CH₂CH(OH)CH₃
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 213°C
Point de fusion: 65…67 °C
Densité: 0,997 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 85°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004540
Numéro CAS: 698-87-3
EINECS: 211-821-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c0a4755ed8282e012eea5a0355eb7860d27dc80&vid=5c0a4755ed8282e012eea5a0355eb7860d27dc80&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité