(S)-(+)-2-Pentanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(+)-Propyl methyl carbinol, (S)-(+)-Methyl propyl carbinol, (S)-(+)-2-Hydroxy pentane
P0743-1ML P0743-5ML
TCIAP0743-1MLEA 110 EUR InStock
TCIAP0743-1ML TCIAP0743-5ML
(S)-(+)-2-Pentanol ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-2-Pentanol
Formule: C₅H₁₂O
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 119°C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0,8169 g/cm³ (12.3 °C)
Point d'éclair: 34°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065952
Numéro CAS: 26184-62-3
ONU: 1105
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c90b6faf4fa2e709c6b9b78da772d06df7d30da&vid=9c90b6faf4fa2e709c6b9b78da772d06df7d30da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +15.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité