Alcool 3,4-difluorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3,4-Difluorophenyl)methanol
D2415-25G D2415-5G
TCIAD2415-25GEA 151 EUR InStock
TCIAD2415-25G TCIAD2415-5G
Alcool 3,4-difluorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 3,4-difluorobenzylique
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 97°C
Numéro MDL: MFCD00010628
Numéro CAS: 85118-05-4
EINECS: 285-657-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0525e57b907b27157bc6cff291061157b96e354&vid=e0525e57b907b27157bc6cff291061157b96e354&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité