2',6'-Difluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2,6-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Difluorophenyl)ethanone
D3559-25G D3559-5G
TCIAD3559-25GEA 203 EUR InStock
TCIAD3559-25G TCIAD3559-5G
2',6'-Difluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
2',6'-Difluoroacétophénone
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Point d'ébullition: 79°C
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00000328
Numéro CAS: 13670-99-0
EINECS: 237-151-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87f2b38cd8d6be85926fd42e19859c5c435a9bce&vid=87f2b38cd8d6be85926fd42e19859c5c435a9bce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité