3',5'-Dihydroxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
D1981-10G D1981-25G
TCIAD1981-10GEA 60.5 EUR InStock
TCIAD1981-10G TCIAD1981-25G
3',5'-Dihydroxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
3',5'-Dihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 148 °C
Numéro MDL: MFCD00002290
Numéro CAS: 51863-60-6
EINECS: 257-480-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d31a7bf01a38abdf04c8f0828fa79fbbcbfc7302&vid=d31a7bf01a38abdf04c8f0828fa79fbbcbfc7302&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité