2,5-Difluorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (2,5-Difluorophenyl)methanamine
D4034-5G D4034-1G
TCIAD4034-5GEA 249 EUR InStock
TCIAD4034-5G TCIAD4034-1G
2,5-Difluorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,5-Difluorobenzylamine
Formule: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Point d'ébullition: 76 - 78 °C (15 -rr)
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00010143
Numéro CAS: 85118-06-5
EINECS: 285-658-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c50faa5eb572137c10d371672c18413da2ce7a51&vid=c50faa5eb572137c10d371672c18413da2ce7a51&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité