3,5-Difluorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D3343-1G D3343-5G
TCIAD3343-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAD3343-1G TCIAD3343-5G
3,5-Difluorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,5-Difluorobenzylamine
Formule: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Point d'ébullition: 54 °C (1 -rr)
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 74°C
Numéro MDL: MFCD00061244
Numéro CAS: 90390-27-5
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4eca3a5e9fb5880bcdaadaf17a71cbcfd9f262c4&vid=4eca3a5e9fb5880bcdaadaf17a71cbcfd9f262c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité