α-Bromo-2,3-dichlorotoluène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: alpha-Bromo-2,3-dichlorotoluene, 2,3-Dichlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2,3-dichlorobenzene
D2920-25G D2920-5G
TCIAD2920-25GEA 145 EUR InStock
TCIAD2920-25G TCIAD2920-5G
α-Bromo-2,3-dichlorotoluène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
α-Bromo-2,3-dichlorotoluène
Formule: C₇H₅BrCl₂
MW: 239,93 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Numéro MDL: MFCD03701317
Numéro CAS: 57915-78-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=758daaa8ffba99c10968e6f127102d0570c3ff09&vid=758daaa8ffba99c10968e6f127102d0570c3ff09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité