4-Bromo-3,5-difluoroaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3416-25G B3416-5G
TCIAB3416-25GEA 192 EUR InStock
TCIAB3416-25G TCIAB3416-5G
4-Bromo-3,5-difluoroaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromo-3,5-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236593
Numéro CAS: 203302-95-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a3da37a854604934195684970537d15527febdd&vid=5a3da37a854604934195684970537d15527febdd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité