4-Chloro-3-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
TCIAC0922-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0922-5G TCIAC0922-25G
4-Chloro-3-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-3-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃N
MW: 195,57 g/mol
Point de fusion: 36…37 °C
Numéro MDL: MFCD00007846
Numéro CAS: 320-51-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/47/28938147.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Freezing point 34.0 to 37.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité