4-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-fluorotoluene, 4-Fluoro-2-methylaniline
F0398-25G F0398-5G
TCIAF0398-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAF0398-25G TCIAF0398-5G
4-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Fluoro-o-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point de fusion: 14 °C
Densité: 1,1263 g/cm³ (18 °C)
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00007832
Numéro CAS: 452-71-1
EINECS: 207-208-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37c1810733344a0243aa16ccadd6c5f0b9d2abe3&vid=37c1810733344a0243aa16ccadd6c5f0b9d2abe3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité