2-Bromo-4,6-difluorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene
B3004-1G B3004-5G
TCIAB3004-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAB3004-1G TCIAB3004-5G
2-Bromo-4,6-difluorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromo-4,6-difluorophénol
Formule: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
Point d'ébullition: 53°C
Point d'éclair: 106°C
Numéro MDL: MFCD00070752
Numéro CAS: 98130-56-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f6221ea412b68247aaf5e1b85a01c563ec815e3&vid=4f6221ea412b68247aaf5e1b85a01c563ec815e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité