3'-Bromoacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: m-Bromoacetophenone
B0536-25G B0536-5G
TCIAB0536-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAB0536-25G TCIAB0536-5G
3'-Bromoacétophénone ≥98.0% (par GC)
3'-Bromoacétophénone
Formule: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 114°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000083
Numéro CAS: 2142-63-4
EINECS: 218-396-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b083d1724beff37f07ba2ec35ece52d1718d1ccb&vid=b083d1724beff37f07ba2ec35ece52d1718d1ccb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité