4-Bromo-α,α,α,2-tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
B2946-5G B2946-25G
TCIAB2946-5GEA 31.9 EUR InStock
TCIAB2946-5G TCIAB2946-25G
4-Bromo-α,α,α,2-tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-α,α,α,2-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Numéro MDL: MFCD01075254
Numéro CAS: 142808-15-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d63fd10449ab2916122249d9bc91027c0ae7a978&vid=d63fd10449ab2916122249d9bc91027c0ae7a978&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité