2-Bromo-4-fluoroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB1830-25GEA 77 EUR InStock
TCIAB1830-25G TCIAB1830-5G
2-Bromo-4-fluoroanisole ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Point d'ébullition: 79°C
Point de fusion: –27 °C
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00012014
Numéro CAS: 452-08-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/00/28933600.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité