4-Chloro-m-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2165-25G C2165-5G
TCIAC2165-25GEA 137 EUR InStock
TCIAC2165-25G TCIAC2165-5G
4-Chloro-m-xylène ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-m-xylène
Formule: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Point d'ébullition: 188°C
Point de fusion: –32°C
Numéro MDL: MFCD00060644
Numéro CAS: 95-66-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a32d74c035e26e2a3d95b076df1188d1c5dd977&vid=5a32d74c035e26e2a3d95b076df1188d1c5dd977&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité