Isocyanate de α,α,α-trifluoro-p-tolyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-p-tolyl isocyanate, 1-Isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)phenylisocyanate, p-Trifluoromethylphenylisocyanate
T2403-25G T2403-5G
TCIAT2403-25GEA 193 EUR InStock
TCIAT2403-25G TCIAT2403-5G
Isocyanate de α,α,α-trifluoro-p-tolyle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de α,α,α-trifluoro-p-tolyle
Formule: C₈H₄F₃NO
MW: 187,12 g/mol
Point d'ébullition: 59°C
Point de fusion: 58…59 °C
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 69°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002028
Numéro CAS: 1548-13-6
EINECS: 216-284-6
ONU: 2285
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8636c1520dc8fe40127205a8d7c695b4afeb70d&vid=c8636c1520dc8fe40127205a8d7c695b4afeb70d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité