2,5-Diméthylindole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Dimethyl-1H-indole
D3698-1G D3698-5G
TCIAD3698-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAD3698-1G TCIAD3698-5G
2,5-Diméthylindole ≥97.0% (par GC)
2,5-Diméthylindole
Formule: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Point d'ébullition: 282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116 °C
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005621
Numéro CAS: 1196-79-8
EINECS: 214-816-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30a65b06d9f7620a630c7ef450a7fe5944fc9016&vid=30a65b06d9f7620a630c7ef450a7fe5944fc9016&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité