3-Aminobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 3-aminobenzoate
A1460-25G A1460-5G
TCIAA1460-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAA1460-25G TCIAA1460-5G
3-Aminobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Aminobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 294°C
Densité: 1,173 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007794
Numéro CAS: 582-33-2
EINECS: 209-482-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fadc8a8203da50460c38a4e2c9a49866ac7e2bad&vid=fadc8a8203da50460c38a4e2c9a49866ac7e2bad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité