Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-2,5-dichloropyridine

Synonyms: 3-Bromo-2,5-dichloro-pyridine

045048-1G 045048-5G
FLUO045048-1GEA 0 EUR InStock
FLUO045048-1G FLUO045048-5G
3-Bromo-2,5-dichloropyridine
3-Bromo-2,5-dichloropyridine


Formule: C₅H₂BrCl₂N
MW: 226,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD06659484
Numéro CAS: 138006-41-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité