4,6-Décadiyne ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1726-1ML D1726-5ML
TCIAD1726-1MLEA 63.8 EUR InStock
TCIAD1726-1ML TCIAD1726-5ML
4,6-Décadiyne ≥97.0% (par GC)
4,6-Décadiyne
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041645
Numéro CAS: 16387-71-6
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aeabe14caaec012c95a9c2c528891fa21f6ba980&vid=aeabe14caaec012c95a9c2c528891fa21f6ba980&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité