7-Nitroindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
N0685-1G N0685-5G
TCIAN0685-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAN0685-1G TCIAN0685-5G
7-Nitroindole ≥98.0% (par GC)
7-Nitroindole
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005683
Numéro CAS: 6960-42-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47076bbe44188350bee2432e6b26d89ad131135b&vid=47076bbe44188350bee2432e6b26d89ad131135b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité