Acétate de bromométhyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H56755.06 H56755.09
H56755.06EA 310 EUR InStock
H56755.06 H56755.09
Acétate de bromométhyle 95%
Acétate de bromométhyle
Purity: 95% CAS No.: 590-97-6 Molecular Formula: C3H5BrO2 Formula Weight: 152.98 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 57°(135°F) Boiling Point: 130-133° UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00000170
Formule: H₃CCOOCH₂Br
MW: 152,98 g/mol
Point d'ébullition: 130…133 °C
Densité: 1.56
Point d'éclair: 57 °C (135 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000170
Numéro CAS: 590-97-6
EINECS: 209-696-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité