N,N-Dibutylformamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Formdibutylamide, Formic acid dibutylamide
D2147-25ML D2147-500ML D2147-100ML
TCIAD2147-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAD2147-25ML TCIAD2147-500ML TCIAD2147-100ML
N,N-Dibutylformamide ≥98.0% (par GC)
N,N-Dibutylformamide
Formule: C₉H₁₉NO
MW: 157,26 g/mol
Point d'ébullition: 243°C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0,8932 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003289
Numéro CAS: 761-65-9
EINECS: 212-090-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94bcd753bad8a61fc4a307b09b54f6c86de4e36d&vid=94bcd753bad8a61fc4a307b09b54f6c86de4e36d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité