Fullerene C60 ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Fullerene - C60, Buckminster-Fullerene C60, C60 Fullerene, Fullerene-C60, Bucky Ball, Footballen
B1660-1G B1660-100MG
TCIAB1660-1GEA 142 EUR InStock
TCIAB1660-1G TCIAB1660-100MG
Fullerene C60 ≥99.0% (par HPLC)
Fullerene C60
Formule: C₆₀
MW: 720,66 g/mol
Point de fusion: > 280 °C
Densité: ~ 1,65 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00151408
Numéro CAS: 99685-96-8
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,01462
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9621e9e818dd79e0860d45aa7fa0184e7954f5d&vid=f9621e9e818dd79e0860d45aa7fa0184e7954f5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark blue to Black powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Absorbance (E1%1cm) min. 750 (335.5nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité