Iridium (III) chlorure hydraté
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Iridium trichloride hydrate, Iridium(III) chloride xhydrate
I0616-1G I0616-5G
TCIAI0616-1GEA 270 EUR InStock
TCIAI0616-1G TCIAI0616-5G
Iridium (III) chlorure hydraté
Iridium (III) chlorure hydraté
Formule: Cl₃Ir·xH₂O
MW: 298,58 g/mol (anhy)
Densité: 5,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149750
Numéro CAS: 14996-61-3
EINECS: 233-044-6
Merck Index: 14,05088
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b3edb7aa4ebed506f731814bee81c337129dd81&vid=6b3edb7aa4ebed506f731814bee81c337129dd81&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Dark green to Black powder to crystal
Iridium 50.0 to 56.0 %
Water max. 15.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité