(R)-(-)-1,3-Butanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-(-)-1,3-Dihydroxy butane, (R)-(-)-1,3-Butylene glykol, (R)-Butane-1,3-diol
B1159-1G B1159-5G
TCIAB1159-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAB1159-1G TCIAB1159-5G
(R)-(-)-1,3-Butanediol ≥98.0% (par GC)
(R)-(-)-1,3-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 122°C
Numéro MDL: MFCD00064277
Numéro CAS: 6290-03-5
EINECS: 228-532-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1e5d0555a57f25db95670c7be6f77a12ebe8b1a&vid=e1e5d0555a57f25db95670c7be6f77a12ebe8b1a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -32.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité