D(-)-Norvaline ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-D-Nva-OH, (R)-(-)-Norvaline, D(-)-Norvaline
N0673-1G N0673-25G N0673-5G
TCIAN0673-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAN0673-1G TCIAN0673-25G TCIAN0673-5G
D(-)-Norvaline ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
D(-)-Norvaline
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008097
Numéro CAS: 2013-12-9
EINECS: 217-936-2
Merck Index: 14,06716
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5287778bf6d7853c97668782aecbb0aaa191b289&vid=5287778bf6d7853c97668782aecbb0aaa191b289&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -26.0 deg (C=10, 6mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité