Acétoacétanilide ≥99.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Oxo-N-phenyl butamide, 3-Oxo-N-phenyl butanamide
A0046-25G A0046-500G
TCIAA0046-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0046-25G TCIAA0046-500G
Acétoacétanilide ≥99.0% (par HPLC, azote total)
Acétoacétanilide
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Point d'ébullition: 129 °C (32 -rr)
Point de fusion: 130…132 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008780
Numéro CAS: 102-01-2
EINECS: 202-996-4
Merck Index: 14,00058
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f91d6aada24729f8c2909e6344b0f7f0b6ceecf8&vid=f91d6aada24729f8c2909e6344b0f7f0b6ceecf8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité