4'-Aminoacétanilide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(4-Aminophenyl)acetamide
A0106-25G A0106-500G
TCIAA0106-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAA0106-25G TCIAA0106-500G
4'-Aminoacétanilide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4'-Aminoacetanilide
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 267 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 165 °C
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007853
Numéro CAS: 122-80-5
EINECS: 204-576-6
Merck Index: 14,00411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=daa4292b00f5faa174260da01e41df4acaaf651d&vid=daa4292b00f5faa174260da01e41df4acaaf651d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité