4-(Diméthylamino)-1-butanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(Dimethylamino)butan-1-ol, 4-Dimethylamino-1-butanol
D1659-25ML D1659-5ML
TCIAD1659-25MLEA 158 EUR InStock
TCIAD1659-25ML TCIAD1659-5ML
4-(Diméthylamino)-1-butanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Diméthylamino)-1-butanol
Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Point d'ébullition: 188°C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020624
Numéro CAS: 13330-96-6
EINECS: 236-380-1
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65629f511cf4e56912dd93266d258fadc53bdf19&vid=65629f511cf4e56912dd93266d258fadc53bdf19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité