2,2-Bis(bromométhyl)-1,3-propanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dibromoneopentyl glycol, 2,2-Bis(bromomethyl)propane-1,3-diol
D1808-25G D1808-500G
TCIAD1808-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD1808-25G TCIAD1808-500G
2,2-Bis(bromométhyl)-1,3-propanediol ≥98.0% (par GC)
2,2-Bis(bromométhyl)-1,3-propanediol
Formule: C₅H₁₀Br₂O₂
MW: 261,94 g/mol
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 107…109 °C
Densité: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004688
Numéro CAS: 3296-90-0
EINECS: 221-967-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed2beb51fcbfaec3ab3778067ef3543dda9759e6&vid=ed2beb51fcbfaec3ab3778067ef3543dda9759e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité