Acide 6-phénylcaproïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Phenylhexanoic acid
P1108-25G P1108-5G
TCIAP1108-25GEA 489 EUR InStock
TCIAP1108-25G TCIAP1108-5G
Acide 6-phénylcaproïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 6-phénylcaproïque
Formule: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Point d'ébullition: 201 - 202 °C (24 -rr)
Point de fusion: 23 °C
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014381
Numéro CAS: 5581-75-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01b46dfcb316d6e5d292a3076b630a80da093a6c&vid=01b46dfcb316d6e5d292a3076b630a80da093a6c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité