Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
C0128-25G C0128-500G
TCIAC0128-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAC0128-25G TCIAC0128-500G
Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,07 g/mol
Point d'ébullition: 141°C
Point de fusion: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007439
Numéro CAS: 98-60-2
EINECS: 202-685-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56a18bece7f831af171b02d0878a386f12f03061&vid=56a18bece7f831af171b02d0878a386f12f03061&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité