2-Fluorobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 2-fluorobenzoate, 2-Fluorobenzoic acid ethyl ester
F0395-25G F0395-5G
TCIAF0395-25GEA 163 EUR InStock
TCIAF0395-25G TCIAF0395-5G
2-Fluorobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
2-Fluorobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Point d'ébullition: 221°C
Numéro MDL: MFCD00039214
Numéro CAS: 443-26-5
EINECS: 207-134-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=027f3e8b599547b2af8d4be43f3538b476386efc&vid=027f3e8b599547b2af8d4be43f3538b476386efc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité