3-Nitrobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 3-Nitrobenzoate, 3-Nitrobenzoic acid methyl ester
N0157-25G N0157-500G
TCIAN0157-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAN0157-25G TCIAN0157-500G
3-Nitrobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
3-Nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007250
Numéro CAS: 618-95-1
EINECS: 210-573-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e104c157e62945b50689cc9da35f6245a19a3a3f&vid=e104c157e62945b50689cc9da35f6245a19a3a3f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité