1-Nitro-4-(trifluorométhoxy)benzène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene
T2155-25G T2155-5G
TCIAT2155-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAT2155-25G TCIAT2155-5G
1-Nitro-4-(trifluorométhoxy)benzène ≥96.0% (par GC)
1-Nitro-4-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207,11 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Point de fusion: 15°C
Numéro MDL: MFCD00040302
Numéro CAS: 713-65-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=892167a7263fb92ca5ceee214f4537a96aca693c&vid=892167a7263fb92ca5ceee214f4537a96aca693c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité