ω-Bromo-4-chloroacétophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Bromo-4'-chloroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)ethanone, Bromomethyl p-chlorophenyl ketone, α-Bromo-4-chloroacetophenone, 2-Bromo-4′-chloroacetophenone, 4-Chlorophenacyl bromide
B0568-25G B0568-500G B0568-100G
TCIAB0568-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB0568-25G TCIAB0568-500G TCIAB0568-100G
ω-Bromo-4-chloroacétophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
ω-Bromo-4-chloroacétophénone
Formule: C₈H₆BrClO
MW: 233,49 g/mol
Point d'ébullition: 278 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00000625
Numéro CAS: 536-38-9
EINECS: 208-631-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,02153
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7cde20fde8f074c924fd7dab7eec106bace77ea&vid=e7cde20fde8f074c924fd7dab7eec106bace77ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité