4'-Fluoropropiophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Fluoropropiophenone, 1-(4-Fluorophenyl)propan-1-one
F0522-25G F0522-5G
TCIAF0522-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAF0522-25G TCIAF0522-5G
4'-Fluoropropiophénone ≥97.0% (par GC)
4'-Fluoropropiophénone
Formule: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00000356
Numéro CAS: 456-03-1
EINECS: 207-255-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=465c16fa2cbf6a1841c181202acf741fcc178ef3&vid=465c16fa2cbf6a1841c181202acf741fcc178ef3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité