Benzène-1,2-diméthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: o-Phenylenedimethanol, o-Xylene-α,α'-diol, 1,2-Benzenedimethanol
X0057-25G X0057-5G
TCIAX0057-25GEA 145 EUR InStock
TCIAX0057-25G TCIAX0057-5G
Benzène-1,2-diméthanol ≥98.0% (par GC)
Benzène-1,2-diméthanol
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Point de fusion: 62…64 °C
Numéro MDL: MFCD00004626
Numéro CAS: 612-14-6
EINECS: 210-293-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=288dd2399522bff6b381e51f165073a97642dfdf&vid=288dd2399522bff6b381e51f165073a97642dfdf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité