2,7-Dinitro-9-fluorènone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
D1396-25G D1396-250G
TCIAD1396-25GEA 104 EUR InStock
TCIAD1396-25G TCIAD1396-250G
2,7-Dinitro-9-fluorènone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,7-Dinitro-9-fluorènone
Formule: C₁₃H₆N₂O₅
MW: 270,2 g/mol
Point de fusion: 296 °C
Numéro MDL: MFCD00001153
Numéro CAS: 31551-45-8
EINECS: 250-695-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c0cf4ae410b52856750bcf21330a658997ed572&vid=5c0cf4ae410b52856750bcf21330a658997ed572&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité