Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexaphényldisiloxane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexaphenyldisiloxane, HPDSO

H0561-25G H0561-5G
TCIAH0561-25GEA 327 EUR InStock
TCIAH0561-25G TCIAH0561-5G
Hexaphényldisiloxane ≥96.0% (par GC)
Hexaphényldisiloxane


Formule: C₃₆H₃₀OSi₂
MW: 534,8 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014068
Numéro CAS: 1829-40-9
EINECS: 217-381-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e5408e65e1d4ffb8201a71e085120baded295c&vid=07e5408e65e1d4ffb8201a71e085120baded295c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 226.0 to 230.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité