Trifluoroacétate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Sodium 2,2,2-trifluoroacetate
T1336-25G T1336-500G T1336-100G
TCIAT1336-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT1336-25G TCIAT1336-500G TCIAT1336-100G
Trifluoroacétate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluoroacétate de sodium
Formule: C₂F₃NaO₂
MW: 136,01 g/mol
Point de fusion: 207°C
Numéro MDL: MFCD00013217
Numéro CAS: 2923-18-4
EINECS: 220-879-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c511646fbb8195c60c78a2a9c8f2ac6f6225f4b&vid=5c511646fbb8195c60c78a2a9c8f2ac6f6225f4b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
Water max. 2.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité