Diéthylènetriamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2'-Iminodi(ethylamine), DIEN, Diethylenetriamine
D0493-25ML D0493-500ML
TCIAD0493-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0493-25ML TCIAD0493-500ML
Diéthylènetriamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Diéthylènetriamine
Formule: C₄H₁₃N₃
MW: 103,17 g/mol
Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –39 °C
Densité: 0,9523 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 97°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008171
Numéro CAS: 111-40-0
EINECS: 203-865-4
ONU: 2079
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5bc1fa3c8fcbf6b97a17f6167ca38eb5e17b646&vid=a5bc1fa3c8fcbf6b97a17f6167ca38eb5e17b646&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité