2,2,4,4-Tétraméthylpentane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T1704-25ML T1704-5ML
TCIAT1704-25MLEA 205 EUR InStock
TCIAT1704-25ML TCIAT1704-5ML
2,2,4,4-Tétraméthylpentane ≥99.0% (par GC)
2,2,4,4-Tétraméthylpentane
Formule: C₉H₂₀
MW: 128,26 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point de fusion: –66.5 °C
Densité: 0,7195 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060873
Numéro CAS: 1070-87-7
ONU: 1920
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38f9ca077310491be77c7d02bf43cba1aa3a52ca&vid=38f9ca077310491be77c7d02bf43cba1aa3a52ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité