Acétate de 2-phényléthyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phenylethyl Acetate, 2-Phenethyl acetate, Phenethyl acetate
A0692-25G A0692-500G
TCIAA0692-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0692-25G TCIAA0692-500G
Acétate de 2-phényléthyl ≥98.0% (par GC)
Acétate de 2-phényléthyl
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 233 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1,0286 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 110°C
Numéro MDL: MFCD00008720
Numéro CAS: 103-45-7
EINECS: 203-113-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dec7b270a57ee4a9ec1755eca69d414bd0259de3&vid=dec7b270a57ee4a9ec1755eca69d414bd0259de3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité