2-Chloro-6-fluorophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C2049-25G C2049-5G
TCIAC2049-25GEA 184 EUR InStock
TCIAC2049-25G TCIAC2049-5G
2-Chloro-6-fluorophénol ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-6-fluorophénol
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Point d'ébullition: 199 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 65 °C
Numéro MDL: MFCD01631574
Numéro CAS: 2040-90-6
EINECS: 433-890-8
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1758af2a08e5907cd039b9ab3c5d3b40f5d88969&vid=1758af2a08e5907cd039b9ab3c5d3b40f5d88969&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité